Fortfahren mit
Z369802
Stat-Matic plate washer
8-port Manifold
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 265,00
€ 251,75
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
€ 251,75
Listenpreis€ 265,00Sparen Sie 5%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene plate
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Tricontinent 0822
size
8 wells
color
none
General description
  • Polypropolyene
  • Non-sterile
Fast, convenient, accurate filling or washing of microplates from an external reservoir. All inert polypropylene-and-glass construction with a PTFE plunger. Set manifold by inserting spacers for 100, 200, or 250 μL and dispense into eight wells at a time (spacing set for 96 well plates).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z369799S1061
description
8-port Manifold
description
For Multiwell Plates
description
Model II
material
polypropylene plate
material
polypropylene plate
material
-
manufacturer/tradename
Tricontinent 0822
manufacturer/tradename
Tricontinent 0982
manufacturer/tradename
Tricontinent 0980
size
8 wells
size
8 wells
size
96 wells
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
color
none
color
none
color
none
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stat-Matic plate washer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)