Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 320,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
26142300
Manufacturer/tradename:
Nalgene 6710-2000
Material:
acrylic
€ 320,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
acrylic
manufacturer/tradename
Nalgene 6710-2000
capacity
2,000 mL
General description
3/8 in. thick, encases waste bottle without obstructing access. Shield cap fits securely with bottle closure in place. Provided with wide-mouth polyethylene bottle suitable for aqueous solution. Disposal of organic solvents may require a different inner bottle.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 2,000 mL | description complete, capacity 4 L | description Narrow-mouth, capacity 60 mL, clear Bottle | description capacity 30 mL, Narrow-mouth, clear Bottle |
| manufacturer/tradename Nalgene 6710-2000 | manufacturer/tradename Nalgene 6379-0004 | manufacturer/tradename Nalgene 1600-0002 | manufacturer/tradename Nalgene 1600-0001 |
| material acrylic | material - | material ETFE cap, round translucent FEP bottle | material round translucent FEP bottle, ETFE cap |
| capacity 2,000 mL | capacity 4 L | capacity 60 mL | capacity 30 mL |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?