Fortfahren mit
Z351040
Vollpipette, Polyethylen
narrow two-step stem, bulb draw 3.0 mL, sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette, disposable pipet, manual pipette
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 188,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Material:
polyethylene
Sterility:
sterile
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Feature:
graduations: no
Packaging:
pack of 500 (individually wrapped)
€ 188,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyethylene
sterility
sterile
product category
pipettes
feature
graduations: no
packaging
pack of 500 (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
L
155 mm
bulb draw
3.0 mL
stem diam.
8 mm
General description
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Features and Benefits
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Packaging
Individually wrapped
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z350885Z350869Z350729
description
narrow two-step stem, bulb draw 3.0 mL, sterile
description
fine tip, large bulb, sterile, bulb draw 4.8
description
fine tip standard, bulb draw 3.3 mL, sterile, pack of 500 (25 bags of 20)
description
general purpose, large aperture, bulb draw 4.6 mL, sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
material
polyethylene
material
polyethylene
material
polyethylene
material
polyethylene
packaging
pack of 500 (individually wrapped)
packaging
pack of 400 (individually wrapped)
packaging
pack of 500 (25 bags of 20)
packaging
pack of 250 (individually wrapped)
bulb draw
3.0 mL
bulb draw
4.8
bulb draw
3.3 mL
bulb draw
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vollpipette, Polyethylen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)