Fortfahren mit
Z351016
Vollpipette, Polyethylen
narrow stem, large bulb, draw 7.7 mL, sterile, pack of 250 (individually packed)
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette, disposable pipet, manual pipette
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 300,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Material:
polyethylene
Sterility:
sterile
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Feature:
graduations: no
Packaging:
pack of 250 (individually packed)
€ 300,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyethylene
sterility
sterile
product category
pipettes
feature
graduations: no
packaging
pack of 250 (individually packed)
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
L
150 mm
draw
7.7 mL
stem diam.
3 mm
General description
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Features and Benefits
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Packaging
Individually wrapped
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z135046Z135070Z350796
description
narrow stem, large bulb, draw 7.7 mL, sterile, pack of 250 (individually packed)
description
narrow standard stem, bulb draw 3.1 mL, non-sterile
description
graduated to 1 mL, bulb draw 3.1 mL, sterile
description
graduated to 3 mL, bulb draw 3.2 mL, non-sterile
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations 0.25 mL
feature
graduations 1 mL
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
material
polyethylene
material
polyethylene
material
polyethylene
material
polyethylene
packaging
pack of 250 (individually packed)
packaging
pack of 500
packaging
pack of 500 (individually wrapped)
packaging
pack of 500
stem diam.
3 mm
stem diam.
2.5 mm
stem diam.
5 mm
stem diam.
7.8 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vollpipette, Polyethylen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)