Merck
Z350621
Vollpipette, Polyethylen
general purpose, large bulb, draw 4.6 mL, sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
Größe auswählen
400 EA
€ 166,00
€ 166,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 EA
€ 166,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 166,00
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 400 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
150 mm
Ziehung
4.6 mL
Schaftdurchm.
6.3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Individually wrapped
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)