Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122500
joint
joint: ST/NS12/21
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
BRAND
General description
Aus PP, hohl mit dichtenden Rippen und quadratischem Griff.
Other Notes
BR144415 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® konischer Verbindungsstopfen, PP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?