Fortfahren mit
Z334081
BRAND® cryovial racks, PP
blue
Synonym(e):
microcentrifuge tube rack, microtube holder, microtube rack, tube rack
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,50
€ 70,97
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
BRAND 4341001, BRAND
Feature:
positions 6 × 14
Material:
blue , polypropylene
€ 70,97
Listenpreis€ 83,50Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue , polypropylene
feature
positions 6 × 14
manufacturer/tradename
BRAND 4341001, BRAND
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
diam.
13 mm
General description
Racks for cryo vials are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled PP, density 1.2 g/cm3), will not float in waterbath. Operating temperature: -20 to 90 °C. Autoclavable at 121 °C. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly. Available in four different colors.
Other Notes
BR4341001 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z334111Z334138Z334405
description
blue
description
red
description
white
description
blue
manufacturer/tradename
BRAND 4341001
manufacturer/tradename
BRAND 4341002
manufacturer/tradename
BRAND 4341000
manufacturer/tradename
BRAND 4341051
feature
positions 6 × 14
feature
positions 6 × 14
feature
positions 6 × 14
feature
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285, positions 8 × 16, Holds 128 x microtubes
material
polypropylene , blue
material
polypropylene , red
material
white , polypropylene
material
blue , polypropylene
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
diam.
13 mm
diam.
13 mm
diam.
13 mm
diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® cryovial racks, PP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)