Fortfahren mit
Z331287
Lenz® Tropftrichter mit Druckausgleichsrohr
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 349,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS29/32
Material:
PTFE key, cylindrical
Feature:
graduated
Capacity:
1,000 mL
€ 349,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE key, cylindrical
joint
joint: ST/NS29/32
feature
graduated
manufacturer/tradename
Lenz 4.3770.14
capacity
1,000 mL
stopcock plug bore size
4.0 mm
General description
Tropftrichter mit Druckausgleich. Mit PTFE-Hahn.
Legal Information
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z331244Z331260
description
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key
description
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23, PTFE key
description
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key
material
cylindrical , PTFE key
material
cylindrical , PTFE key
material
PTFE key, cylindrical
capacity
1,000 mL
capacity
100 mL
capacity
250 mL
feature
graduated
feature
graduated
feature
graduated
manufacturer/tradename
Lenz 4.3770.14
manufacturer/tradename
Lenz 4.3737.11
manufacturer/tradename
Lenz 4.3749.14
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS14/23
joint
joint: ST/NS29/32
stopcock plug bore size
4.0 mm
stopcock plug bore size
2.5 mm
stopcock plug bore size
2.5 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)