Fortfahren mit
Z330620
Lenz® Bistabil® Scheidetrichter
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Capacity:
100 mL
Joint:
joint: ST/NS19/26
Material:
PTFE key
Feature:
graduated: no
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE key
joint
joint: ST/NS19/26
description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
feature
graduated: no
manufacturer/tradename
Lenz 4.0041.37
capacity
100 mL
stopcock plug bore size
2.5 mm
Legal Information
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z330663Z330507Z330647
description
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
description
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
description
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated
description
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
material
PTFE key
material
PTFE key
material
PTFE key
material
PTFE key
feature
graduated: no
feature
graduated: no
feature
graduated
feature
graduated: no
manufacturer/tradename
Lenz 4.0041.37
manufacturer/tradename
Lenz 4.0041.73
manufacturer/tradename
Lenz 4.0061.49
manufacturer/tradename
Lenz 4.0041.58
capacity
100 mL
capacity
2,000 mL
capacity
250 mL
capacity
500 mL
joint
joint: ST/NS19/26
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS29/32
description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lenz® Bistabil® Scheidetrichter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)