Fortfahren mit
Z330485
Lenz® Bistabil® Scheidetrichter
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Capacity:
50 mL
Joint:
joint: ST/NS19/26
Material:
PTFE key
Feature:
graduated
material
PTFE key
joint
joint: ST/NS19/26
description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
feature
graduated
manufacturer/tradename
Lenz 4.0061.28
capacity
50 mL
stopcock plug bore size
2.5 mm
Legal Information
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lenz® Bistabil® Scheidetrichter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)