Merck
Z330426
Lenz® Bistabil® Scheidetrichter
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Materialien
glass key
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Beschreibung
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Leistungsmerkmale
graduated
Hersteller/Markenname
Lenz 4.0020.28
Kapazität
50 mL
Absperrhahn-Stopfenbohrungsgröße
2.5 mm
Rechtliche Hinweise
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH