Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41103209
material
green closure, low-density polyethylene bottle, round bottle, translucent bottle, wide-mouth bottle
feature
label Methanol, with cap, with venting valve (metal ball)
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
BRAND 144026
capacity
500 mL
General description
Flexible Hochqualitäts-Waschflaschen mit integrierter Spritztülle und dicht schließendem Deckel. Große Öffnung. Aufgedrucktes Etikett mit Sicherheitshinweisen zum Inhalt (mit CAS Nr. und NFPA Codenr.).
Other Notes
BR144026 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?