Merck
Z329487
BRAND® Messkolben, PMP
volume 250 mL, accuracy: 0.30 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
polymethylpentene
Verbindung
joint ST/NS neck19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
250 mL, accuracy: 0.30 mL
Höhe
225 mm
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Genauigkeit nach DIN EN ISO 1042, Klasse B. Aus transparentem PMP (TPX®), kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit PP Stopfen mit quadratischem Griffteller. Beschriftung in beständiger blauer Farbe. Erwärmen über 60°C kann die Genauigkeit bleibend verändern! Reinigung mit milden alkalischen Reinigern bei bis zu 60°C.
Sonstige Hinweise
BR36148 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)