Fortfahren mit
Z329436
BRAND® Magnetrührstabentferner, PTFE
L 250 mm
Synonym(e):
magnetic stir bar retriever, stirring bar retriever
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,30
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137710
€ 31,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE-coated
Quality Segment
manufacturer/tradename
BRAND 137710
L
250 mm
diam.
~8 mm
General description
Magnetstäbchen-Entferner, Magnet dicht verschweisst.
Other Notes
BR137710 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z329452Z329428BR137750
description
L 250 mm
description
L 350 mm
description
L 150 mm
description
L 300 mm, diam. 10 mm, with ring
manufacturer/tradename
BRAND 137710
manufacturer/tradename
BRAND 137720
manufacturer/tradename
BRAND 137700
manufacturer/tradename
BRAND 137750
material
PTFE-coated
material
PTFE-coated
material
PTFE-coated
material
-
L
250 mm
L
350 mm
L
150 mm
L
300 mm
diam.
~8 mm
diam.
~8 mm
diam.
~8 mm
diam.
10 mm
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)