Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 304,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
PTFE-coated , oval
Manufacturer/tradename:
BRAND 137320
€ 304,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PTFE-coated , oval
manufacturer/tradename
BRAND 137320
L
65 mm
diam.
20 mm
General description
Ideal geeignet für Gefäße mit rundem Boden.
Other Notes
BR137320 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description L 65 mm, diam. 20 mm | description L 40 mm, diam. 20 mm | description L 70 mm, diam. 20 mm | description L 50 mm, diam. 20 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 137320 | manufacturer/tradename BRAND 137312 | manufacturer/tradename BRAND 137325 | manufacturer/tradename BRAND 137315 |
| material oval , PTFE-coated | material oval , PTFE-coated | material oval , PTFE-coated | material PTFE-coated , oval |
| diam. 20 mm | diam. 20 mm | diam. 20 mm | diam. 20 mm |
| L 65 mm | L 40 mm | L 70 mm | L 50 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?