€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 148,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
PTFE-coated , oval
Manufacturer/tradename:
BRAND 137307
€ 148,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Ideal geeignet für Gefäße mit rundem Boden.
Other Notes
BR137307 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description L 32 mm, diam. 15 mm | description L 50 mm, diam. 20 mm | description L 70 mm, diam. 20 mm | description L 20 mm, diam. 10 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 137307 | manufacturer/tradename BRAND 137315 | manufacturer/tradename BRAND 137325 | manufacturer/tradename BRAND 137302 |
| material PTFE-coated , oval | material PTFE-coated , oval | material PTFE-coated , oval | material PTFE-coated , oval |
| diam. 15 mm | diam. 20 mm | diam. 20 mm | diam. 10 mm |
| L 32 mm | L 50 mm | L 70 mm | L 20 mm |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?