Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 90,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
PTFE-coated , oval
Manufacturer/tradename:
BRAND 137300
€ 90,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PTFE-coated , oval
manufacturer/tradename
BRAND 137300
L
10 mm
diam.
5 mm
General description
Ideal geeignet für Gefäße mit rundem Boden.
Other Notes
BR137300 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description L 10 mm, diam. 5 mm | description L 20 mm, diam. 10 mm | description L 15 mm, diam. 6 mm | description L 25 mm, diam. 12 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 137300 | manufacturer/tradename BRAND 137302 | manufacturer/tradename BRAND 137301 | manufacturer/tradename BRAND 137305 |
| material oval , PTFE-coated | material PTFE-coated , oval | material oval , PTFE-coated | material oval , PTFE-coated |
| L 10 mm | L 20 mm | L 15 mm | L 25 mm |
| diam. 5 mm | diam. 10 mm | diam. 6 mm | diam. 12 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?