Fortfahren mit
Z328537
BRAND® Transferpettor Verschlüsse
volume 200-1000 μL
Synonym(e):
plastic caps for Transferpettor, plastic caps for fixed volume pipettes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 27,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
200-1000 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
color-coded yellow, DE-M marking
Packaging:
pack of 10 ea
Manufacturer/tradename:
BRAND 702854, BRAND
€ 27,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
sterility
non-sterile
feature
color-coded yellow, DE-M marking
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
BRAND 702854, BRAND
maximum volume
1 mL
volume
200-1000 μL
Other Notes
BR702854 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z328480Z328502BR702883
description
volume 200-1000 μL
description
maximum volume 20 μL
description
maximum volume 50 μL
description
100-500 μL, 2 PP caps, 1 PE seal
volume
200-1000 μL
volume
20 μL
volume
50 μL
volume
100—500 μL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
BRAND 702854
manufacturer/tradename
BRAND, BRAND 701904
manufacturer/tradename
BRAND 701908
manufacturer/tradename
BRAND 702883
feature
color-coded yellow, DE-M marking
feature
DE-M marking, color-coded black
feature
DE-M marking, color-coded green
feature
-
material
polypropylene
material
glass
material
glass
material
polypropylene cap, polyethylene seal
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 1 set
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)