Fortfahren mit
Z328510
BRAND® Transferpettor Verschlüsse
volume 100-200 μL
Synonym(e):
Pipettes, Piston-operated pipettes, Positive displacement principle, Repair set, Transferpettor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 16,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
100-200 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
color-coded blue/red, DE-M marking
Packaging:
pack of 50 ea
Manufacturer/tradename:
BRAND 701910, BRAND
€ 16,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
sterility
non-sterile
feature
color-coded blue/red, DE-M marking
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
BRAND 701910, BRAND
maximum volume
200 μL
volume
100-200 μL
Other Notes
BR701910 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR702883BR702886BR702885
description
volume 100-200 μL
description
100-500 μL, 2 PP caps, 1 PE seal
description
2000-10000 μL, 2 PP caps, 1 PE seal
description
1000-5000 μL, 2 PP caps, 1 PE seal
volume
100-200 μL
volume
100—500 μL
volume
2000—10000 μL
volume
1000—5000 μL
manufacturer/tradename
BRAND, BRAND 701910
manufacturer/tradename
BRAND 702883
manufacturer/tradename
BRAND 702886
manufacturer/tradename
BRAND 702885
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
color-coded blue/red, DE-M marking
feature
-
feature
-
feature
-
material
glass
material
polypropylene cap, polyethylene seal
material
polyethylene seal, polypropylene cap
material
polypropylene cap, polyethylene seal
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 1 set
packaging
pack of 1 set
packaging
pack of 1 set
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)