Fortfahren mit
Z328472
BRAND® Transferpettor Verschlüsse
maximum volume 10 μL
Synonym(e):
glass caps for Transferpettor, glass caps for fixed volume pipettes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
10 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
color-coded orange, DE-M marking
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
BRAND 701902, BRAND
€ 33,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
sterility
non-sterile
feature
color-coded orange, DE-M marking
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
BRAND 701902, BRAND
maximum volume
10 μL
volume
10 μL
Other Notes
BR701902 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z328464Z328499Z328502
description
maximum volume 10 μL
description
volume 1-5 μL
description
maximum volume 25 μL
description
maximum volume 50 μL
manufacturer/tradename
BRAND, BRAND 701902
manufacturer/tradename
BRAND 701900
manufacturer/tradename
BRAND 701906
manufacturer/tradename
BRAND 701908
volume
10 μL
volume
1-5 μL
volume
25 μL
volume
50 μL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
color-coded orange, DE-M marking
feature
color-coded white, DE-M marking
feature
DE-M marking, color-coded white (x2)
feature
DE-M marking, color-coded green
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)