Merck
Z328170
BRAND® Transferpette® 12-channel, digital adjustable pipette
volume 2-20 μL, accuracy: 1.0%, precision: 0.6%
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
Leistungsmerkmale
12-channel
electronic: no
recommended tips Nano-cap, 20 μL
* 0.5-10μL
subdivision 0.1 μL
Hersteller/Markenname
BrandTech 703622
Messbereich Volumen
2-20 μL, accuracy: 1.0%, precision: 0.6%
Volumen
20 μL
Allgemeine Beschreibung
Die Mehrkanalpipette für den Einsatz ohne großen Kraftaufwand. Leichtgängiger Spitzenabwerfer, Unterteil um 360° drehbar, autoklavierbar bei 121°C. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen des eingestellten Volumens.• Einsetzbar mit fast allen Spitzen• Leichtgängiger Spitzenabwerfer• Easy Calibration, ohne Werkzeug
Verpackung
Lieferumfang: Transferpipette, Tip-Box mit Spitzen, Tip-Rack Nachfüllpack, Ständer, Reagenzreservoir, 1 Satz Dichtungen, Bedienungsanleitung.
Sonstige Hinweise
BR703622 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)