Fortfahren mit
Z327697
BRAND® Messzylinder, PP, mit aufgedruckter blauer Skala oder geprägter Skala
volume 2,000 mL, blue graduations
Synonym(e):
cylinder with hexagonal base, measuring cylinder, plastic graduated cylinder, tall form cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
2,000 mL
Feature:
subdivision 20 mL
€ 39,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
subdivision 20 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
2,000 mL
H
535 mm
color
blue graduations
General description
Messzylinder, hohe Form, gegossene Graduierung. Aus klarem PP, entsprechend der ISO 6706 (Toleranzen entsprechen auch der DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Sehr gut ablesbar, mit Ausgiesser. Nicht über 80°C erhitzen, da sonst Ungenauigkeiten entstehen können.
Other Notes
BR34864 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z327689Z327611Z327603
description
volume 2,000 mL, blue graduations
description
volume 2,000 mL,
embossed scale: yes
description
volume 250 mL, blue graduations
description
volume 250 mL,
embossed scale: yes
feature
subdivision 20 mL
feature
subdivision 20 mL
feature
subdivision 2 mL
feature
subdivision 2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
2,000 mL
volume measuring range
2,000 mL
volume measuring range
250 mL
volume measuring range
250 mL
H
535 mm
H
535 mm
H
315 mm
H
315 mm
color
blue graduations
color
-
color
blue graduations
color
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)