Fortfahren mit
Z327441
BRAND® Messzylinder, PMP, geprägte Skala
volume 1000 mL, accuracy: 10 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
1000 mL, accuracy: 10 mL
Feature:
subdivision 10 mL
agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
feature
subdivision 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
1000 mL, accuracy: 10 mL
H
440 mm
General description
Hohe Form, kalibriert. Perfektes zylindrisches Design und identische Skalierungen für bequemes Ablesen. Funktionaler Ausfluss minimiert Verschüttungen. Verstärkte Kante erhöht die Stabilität. Neues, stabileres Bodendesign.
Other Notes
BR34962 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)