Fortfahren mit
Z326585
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, PP-Stopfen, transparent
volume 50 mL, accuracy: 0.08 mL, neck joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
analytical flask, calibration flask with stopper, glass flask, measuring flask, volumetric flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32039090
Capacity:
50 mL
Material:
borosilicate glass , wide-neck
Packaging:
pack of 1
€ 44,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
borosilicate glass , wide-neck
joint
joint: ST/NS neck14/23
description
calibrated to contain (TC, IN)
sterility
non-sterile
feature
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX)), closure type PP Stopper
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
50 mL, accuracy: 0.08 mL
capacity
50 mL
General description
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit PP Stopfen. Beschriftung für hohen Kontrast in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Other Notes
BR37290 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z326577Z326607Z326631
description
volume 50 mL, accuracy: 0.08 mL, neck joint: ST/NS 14/23
description
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 12/21
description
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 14/23
description
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 19/26
feature
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX)), closure type PP Stopper
feature
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX)), closure type PP Stopper
feature
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX)), closure type PP Stopper
feature
closure type PP Stopper, accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
100 mL
capacity
500 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
joint
joint: ST/NS neck14/23
joint
joint: ST/NS neck12/21
joint
joint: ST/NS neck14/23
joint
joint: ST/NS neck19/26
material
borosilicate glass , wide-neck
material
polypropylene stopper, borosilicate glass
material
borosilicate glass , polypropylene stopper
material
polypropylene stopper, borosilicate glass
packaging
pack of 1
packaging
pack of 2
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)