Fortfahren mit
Z326550
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, PP-Stopfen, transparent
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
Synonym(e):
analytical flask, calibration flask with stopper, glass flask, measuring flask, volumetric flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
20 mL
Material:
borosilicate glass , polypropylene stopper
Packaging:
pack of 1
€ 39,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass , polypropylene stopper
joint
joint: ST/NS neck10/19
description
calibrated to contain (TC, IN)
sterility
non-sterile
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)., closure type PP Stopper
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
20 mL, accuracy: 0.04 mL
capacity
20 mL
General description
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit PP Stopfen. Beschriftung für hohen Kontrast in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Other Notes
BR37246 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z326615Z326542Z326674
description
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
description
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 14/23
description
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
description
volume 2,000 mL, accuracy: 0.6 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 29/32
capacity
20 mL
capacity
200 mL
capacity
10 mL
capacity
2000 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
feature
closure type PP Stopper, class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
feature
closure type PP Stopper, accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
feature
closure type PP Stopper, class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
feature
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX)), closure type PP Stopper
material
borosilicate glass , polypropylene stopper
material
polypropylene stopper, borosilicate glass
material
wide-neck , polypropylene stopper, borosilicate glass
material
polypropylene stopper, borosilicate glass
joint
joint: ST/NS neck10/19
joint
joint: ST/NS neck14/23
joint
joint: ST/NS neck10/19
joint
joint: ST/NS neck29/32
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)