Z326453
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, PP-Stopfen, Braunglas
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL
Synonym(e):
Flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3 flask
Verbindung
joint ST/NS neck14/23
Beschreibung
calibrated to contain (TC, IN)
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 37408
Messbereich Volumen
200 mL, accuracy: 0.15 mL
Kapazität
200 mL