Z326011
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver
type 3, (zero on top), capacity 2 mL , with 0.02 subdivisions, suitable for cotton plugs
Größe auswählen
€ 89,40
Größe auswählen
About This Item
€ 89,40
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 697
Beschreibung
amber graduations
Leistungsmerkmale
class AS with batch number
graduation
subdivision 0.02 mL
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27319
Messbereich
accuracy: 0.02 mL
Kapazität
2 mL , with 0.02 subdivisions
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.