Fortfahren mit
Z325813
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
type 1 (zero on top), capacity 2 mL , with 0.01 subdivisions
Synonym(e):
Blaubrand graduated pipette, Class AS pipette, GLASS pipette, measuring pipette, precision graduated pipette
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
2 mL , with 0.01 subdivisions
Material:
AR-Glas®
Packaging:
pack of 12
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
feature
class AS, graduation, subdivision 0.01 mL, partial delivery
packaging
pack of 12
manufacturer/tradename
BRAND 27724
measuring range
accuracy: 0.01 mL
capacity
2 mL , with 0.01 subdivisions
General description
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Other Notes
BR27724 (India)
Legal Information
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR27820BR27829BR27827
description
type 1 (zero on top), capacity 2 mL , with 0.01 subdivisions
description
capacity 2 mL , with 0.1 mL subdivisions, type 2
description
capacity 2 mL , with 0.01 mL subdivisions, type 2
description
capacity 1 mL , with 0.01 subdivisions, type 2
manufacturer/tradename
BRAND 27724
manufacturer/tradename
BRAND 27820
manufacturer/tradename
BRAND 27829
manufacturer/tradename
BRAND 27827
capacity
2 mL , with 0.01 subdivisions
capacity
2 mL , with 0.1 mL subdivisions
capacity
2 mL , with 0.01 mL subdivisions
capacity
1 mL , with 0.01 subdivisions
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
packaging
pack of 12
packaging
pack of 12
packaging
pack of 12
packaging
pack of 12
feature
subdivision 0.01 mL, class AS, partial delivery, graduation
feature
class AS, graduation
feature
class AS, graduation
feature
class AS, graduation
agency
according to DIN 12 697
agency
according to DIN 12 697
agency
according to DIN 12 697
agency
according to DIN 12 697
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)