Z325759
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
type 3 (zero on top), capacity 50 mL , with 0.5 subdivisions, suitable for cotton plugs
Größe auswählen
€ 146,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 146,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 697
Leistungsmerkmale
class AS
graduation
subdivision 0.5 mL
total delivery (Ex + 15 sec waiting time) (with large suction tube suitable for cotton plugs)
Verpackung
pack of 6
Hersteller/Markenname
BRAND 27716
Messbereich
accuracy: 0.5 mL
Kapazität
50 mL , with 0.5 subdivisions
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.