Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
6 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 66,60 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
20 mL
Material:
AR-Glas®
Feature:
class AS
Packaging:
pack of 6 ea
€ 66,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
AR-Glas®
Quality Segment
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
feature
class AS
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
BRAND 29714
capacity
20 mL
General description
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
According to DIN EN ISO 648.
Other Notes
BR29714 (India)
Legal Information
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description one mark, capacity 20 mL | description capacity 2.5 mL, one mark | description capacity 8 mL, one mark | description capacity 3 mL, one mark |
| feature class AS | feature class AS | feature class AS | feature class AS |
| manufacturer/tradename BRAND 29714 | manufacturer/tradename BRAND 29704 | manufacturer/tradename BRAND 29710 | manufacturer/tradename BRAND 29705 |
| capacity 20 mL | capacity 2.5 mL | capacity 8 mL | capacity 3 mL |
| material AR-Glas® | material AR-Glas® | material AR-Glas® | material AR-Glas® |
| packaging pack of 6 ea | packaging pack of 6 ea | packaging pack of 6 ea | packaging pack of 6 ea |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® Vollpipette, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?