Fortfahren mit
Z324973
BRAND® BLAUBRAND® Vollpipette, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 6 mL, one mark
Synonym(e):
BLAUBRAND® Pipette, blue-scale bulb pipette, class AS pipette, glass pipette, precision bulb pipette
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
6 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
6 mL
Material:
AR-Glas®
Feature:
class AS
Packaging:
pack of 6 ea
€ 66,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
AR-Glas®
Quality Segment
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
feature
class AS
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
BRAND 29708
capacity
6 mL
General description
Additional to DIN
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Other Notes
BR29708 (India)
Legal Information
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z324965Z324949Z325023
description
capacity 6 mL, one mark
description
capacity 5 mL, one mark
description
capacity 3 mL, one mark
description
capacity 10 mL, one mark
capacity
6 mL
capacity
5 mL
capacity
3 mL
capacity
10 mL
manufacturer/tradename
BRAND 29708
manufacturer/tradename
BRAND 29707
manufacturer/tradename
BRAND 29705
manufacturer/tradename
BRAND 29712
feature
class AS
feature
class AS
feature
class AS
feature
class AS
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)