Fortfahren mit
Z324647
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 50 mL
Synonym(e):
50 mL mixing cylinder, cylinder with stopper, graduated mixing cylinder, storage cylinder, tall form cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene stopper
Feature:
subdivision 1 mL
€ 50,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene stopper
joint
joint ST/NS19/26
feature
subdivision 1 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
220 mm
volume
50 mL
General description
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Other Notes
BR33928 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z324639Z324620Z324663
description
volume 50 mL
description
volume 25 mL
description
volume 10 mL
description
volume 250 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 0.5 mL
feature
subdivision 0.2 mL
feature
subdivision 2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
material
polypropylene stopper
material
polypropylene stopper
material
polypropylene stopper
material
polypropylene stopper
H
220 mm
H
190 mm
H
160 mm
H
350 mm
joint
joint ST/NS19/26
joint
joint ST/NS14/23
joint
joint ST/NS10/19
joint
joint ST/NS29/32
volume
50 mL
volume
25 mL
volume
10 mL
volume
250 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)