Fortfahren mit
Z322679
BRAND® Becherglas, PTFE, niedere Form
capacity 100 mL
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
100 ml beaker, Beaker with spout, chemical resistent beaker, opaque beaker, thermal resistent beaker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121803
Capacity:
100 mL
Material:
PTFE
Feature:
graduations: no
€ 35,30
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE
Quality Segment
feature
graduations: no
manufacturer/tradename
BRAND 90338
H × diam.
65 mm × 55 mm
capacity
100 mL
General description
Exzellente thermische und chemische Resistenz. Niedrige Form. Mit verstärktem Rand und Ausgiesser, ohne Gradeinteilung
Other Notes
Browse all plastic beakers
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z322733BR90262BR90224
description
capacity 100 mL
description
capacity 1,000 mL
description
volume 1000 mL, with graduation
description
volume 25 mL, with graduation
capacity
100 mL
capacity
1,000 mL
capacity
-
capacity
-
material
PTFE
material
PTFE
material
ETFE
material
ETFE
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
with graduation
feature
with graduation
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
H × diam.
65 mm × 55 mm
H × diam.
155 mm × 105 mm
H × diam.
-
H × diam.
-
manufacturer/tradename
BRAND 90338
manufacturer/tradename
BRAND 90362
manufacturer/tradename
BRAND 90262
manufacturer/tradename
BRAND 90224
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)