Merck
Z227544
Millipore
Spritzenfilter, Einweg, PTFE
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, modified hydrophilic PTFE membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
Materialien
high-density polyethylene housing
modified hydrophilic PTFE membrane
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Millipore SLLHR04NL
Durchmesser
4 mm
Volumen
≤1 mL
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Allgemeine Beschreibung
Falls nicht anders erwähnt, sind alle Filter in einem Gehäuse untergebracht, das auf einer Seite eine LuerLock Hülse und auf der anderen Seite einen einfachen Luer Kern hat. Filter kleiner als 25 mm sind speziell für kleinere Probenmengen gedacht. Die 3-4 mm Filter sind empfohlen für Volumina unter < 1 ml; Filter mit 13 mm Durchmesser sollten für max. 10 mL verwendet werden.
Anwendung
Für HPLC, wässrige und organische Lösungen
Rechtliche Hinweise
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)