Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.39
EC Number:
231-175-3
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
grade
ACS reagent
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
assay
≥99.8%
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤0.01%, Pb: ≤0.01%
suitability
passes test for determination of arsenic (As)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?