Wichtige Dokumente
Z0502
Zaleplon
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
N-[3-(3-Cyanpyrazolo-[1,5-a]pyrimidin-7-yl)-phenyl)-N-ethyl-acetamid
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IV; psychotrope (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Lagerbedingungen
desiccated
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: ~20 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(C(C)=O)c1cccc(c1)-c2ccnc3c(cnn23)C#N
InChI
1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3
InChIKey
HUNXMJYCHXQEGX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554), GABRB1(2560), GABRG2(2566)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)