Merck
WPB01350WA
Whirl-Pak® Bag with ScoopBag
532 mL(18 oz)
Größe auswählen
50 EA
€ 189,00
€ 189,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
€ 189,00
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.35
€ 189,00
Check Cart for Availability
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
Nasco B01350WA
B × L
4.5 in. × 9 in. , 11.5 x 23 cm
Kapazität
532 mL × 18 oz
532 mL(18 oz)
Dicke
2.5 mil , 0.064 mm
Allgemeine Beschreibung
For fast, convenient sampling of a variety of materials. The sterile scoop is already contained inside the bag, eliminating the need to carry two items to collect the sample and minimizing contamination. It is ideal for a wide range of dry products, powders, and other similar materials.
Rechtliche Hinweise
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1