Merck
WH0388591M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ46380 antibody produced in mouse
clone 1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ46380 protein
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RNF207(388591)
Allgemeine Beschreibung
FLJ46380 is also known as ring finger protein 207 (RNF207). It is an E3 ligase expressed in the heart. The gene encoding it is located on human chromosome 1p36.31.
Immunogen
FLJ46380 (NP_997279, 135 a.a. ~ 244 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HVFRGRPGSGFSSTSLGHLGPKCEPHYTGGETEVQNKGLEPVSRQWQRLRPFDLGRAHWSPIQGGVVDLHRRGSPVCRPGPTLKGLCYPSGIEAATAQGRWGQHAVPSGL
Biochem./physiol. Wirkung
FLJ46380 or ring finger protein 207 (RNF207) has been studied as a marker for acute myocardial infarction.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qiu-Yue Han et al.
Clinical science (London, England : 1979), 128(11), 751-760 (2015-01-20)
Ubiquitin ligase (E3) is a decisive element of the ubiquitin-proteasome system (UPS), which is the main pathway for intracellular protein turnover. Recently, circulating E3 ligases have been increasingly considered as cancer biomarkers. In the present study, we aimed to determine
Christopher Newton-Cheh et al.
Nature genetics, 41(4), 399-406 (2009-03-24)
QT interval duration, reflecting myocardial repolarization on the electrocardiogram, is a heritable risk factor for sudden cardiac death and drug-induced arrhythmias. We conducted a meta-analysis of three genome-wide association studies in 13,685 individuals of European ancestry from the Framingham Heart