Merck
WH0344387M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDKL4 antibody produced in mouse
clone 5G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-cyclin-dependent kinase-like 4
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5G3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDKL4(344387)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Cyclin dependent kinase-like 4 (CDKL4) is part of the cyclin-dependent protein kinase (CDK) family.
Immunogen
CDKL4 (AAV63975, 196 a.a. ~ 295 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TGQPLWPGKSDVDQLYLIIRTLGKLIPRHQSIFKSNGFFHGISIPEPEDMETLEEKFSDVHPVALNFMKGCLKMNPDDRLTCSQLLESSYFDSFQEAQIK
Biochem./physiol. Wirkung
Cyclin dependent kinase-like 4 (CDKL4) has been associated with colorectal cancer.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Moubin Lin et al.
Oncotarget, 6(18), 16774-16785 (2015-04-24)
The purpose of this study is to identify protein kinase genes that modulate oxaliplatin cytotoxicity in vitro and evaluate the roles of these genes in predicting clinical outcomes in CRC patients receiving oxaliplatin-based adjuvant chemotherapy. A high-throughput RNAi screening targeting