Merck
WH0283455M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KSR2 antibody produced in mouse
clone 6F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ25965, Anti-kinase suppressor of ras 2
Größe auswählen
50 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6F12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KSR2(283455)
Allgemeine Beschreibung
Kinase suppressor of ras 2 (KSR2) is a scaffolding protein.
Immunogen
KSR2 (NP_775869, 411 a.a. ~ 500 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PAPPLPPSATPPSPLHPSPQCTRQQKNFNLPASHYYKYKQQFIFPDVVPVPETPTRAPQVILHPVTSNPILEGNPLLQIEVEPTSENEEV
Biochem./physiol. Wirkung
Kinase suppressor of ras 2 (KSR2) has a role in the growth and proliferation of breast tumor cells. It takes part in signaling pathways and associates with calcineurin.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Laura R Pearce et al.
Cell, 155(4), 765-777 (2013-11-12)
Kinase suppressor of Ras 2 (KSR2) is an intracellular scaffolding protein involved in multiple signaling pathways. Targeted deletion of Ksr2 leads to obesity in mice, suggesting a role in energy homeostasis. We explored the role of KSR2 in humans by
M Jia et al.
Experimental oncology, 32(3), 209-212 (2011-03-16)
To study the expression of Kinase Suppressor of Ras 2 (KSR2) in human breast tumors and its effect on proliferation of breast epithelial cells. We reported previously that KSR2 was up-regulated in immortalized human breast epithelial cells. Proteomics technologies, systems
E Giurisato et al.
Molecular biology of the cell, 25(11), 1769-1781 (2014-03-29)
Store-operated calcium entry (SOCE) is the predominant Ca(2+) entry mechanism in nonexcitable cells and controls a variety of physiological and pathological processes. Although significant progress has been made in identifying the components required for SOCE, the molecular mechanisms underlying it