WH0253260M1
Monoclonal Anti-RICTOR antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp686B11164, Anti-KIAA1999, Anti-MGC39830, Anti-mAVO3, Anti-rapamycin-insensitive companion of mTOR
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RICTOR(253260)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAAIGRGRSLKNLRVRGRNDSGEENVPLDLTREPSDNLREILQNVARLQGVSNMRKLGHLNNFTKLLCDIGHSEEKLGFHYEDIIICLRLALLNEAKE
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)