Merck
WH0130013M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACMSD antibody produced in mouse
clone 3A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-aminocarboxymuconate semialdehyde decarboxylase
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACMSD(130013)
Allgemeine Beschreibung
The neuronal excitotoxin quinolinate is an intermediate in the de novo synthesis pathway of NAD from tryptophan, and has been implicated in the pathogenesis of several neurodegenerative disorders. Quinolinate is derived from alpha-amino-beta-carboxy-muconate-epsilon-semialdehyde (ACMS). ACMSD (ACMS decarboxylase; EC 4.1.1.45) can divert ACMS to a benign catabolite and thus prevent the accumulation of quinolinate from ACMS.[supplied by OMIM
Immunogen
ACMSD (NP_612199, 179 a.a. ~ 278 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SHGFSMRPDLCAQDNPMNPKKYLGSFYTDALVHDPLSLKLLTDVIGKDKVILGTDYPFPLGELEPGKLIESMEEFDEETKNKLKAGNALAFLGLERKQFE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)