Merck
WH0125972M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CALR3 antibody produced in mouse
clone 4E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CRT2, Anti-FLJ25355, Anti-MGC26577, Anti-calreticulin 3
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CALR3(125972)
Allgemeine Beschreibung
Calreticulins, such as CALR3, are Ca(2+)-binding chaperones localized mainly in the endoplasmic/sarcoplasmic reticulum Persson et al. (2002) [PubMed 12384296].[supplied by OMIM
Immunogen
CALR3 (AAH14595, 21 a.a. ~ 384 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VYFQEEFLDGEHWRNRWLQSTNDSRFGHFRLSSGKFYGHKEKDKGLQTTQNGRFYAISARFKPFSNKGKTLVIQYTVKHEQKMDCGGGYIKVFPADIDQKNLNGKSQYYIMFGPDICGFDIKKVHVILHFKNKYHENKKLIRCKVDGFTHLYTLILRPDLSYDVKIDGQSIESGSIEYDWNLTSLKKETSPAESKDWEQTKDNKAQDWEKHFLDASTSKQSDWNGDLDGDWPAPMLQKPPYQDGLKPEGIHKDVWLHRKMKNTDYLTQYDLSEFENIGAIGLELWQVRSGTIFDNFLITDDEEYADNFGKATWGETKGPEREMDAIQAKEEMKKAREEEEEELLSGKINRHEHYFNQFHRRNEL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chunling Shen et al.
Biology of reproduction, 88(5), 123-123 (2013-04-05)
In order to understand the mechanisms of mammalian fertilization, studies using genetically manipulated animals have provided us with plenty of interesting and valuable information on the genetic factors affecting male fertility. In the present work, we demonstrate for the first