WH0083881M2
Monoclonal Anti-MIXL1 antibody produced in mouse
clone 4D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MGC138179, Anti-MILD1, Anti-MIXL, Anti-Mix1 homeobox-like 1 (Xenopus laevis)
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgGκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MIXL1(83881)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
QRRKRTSFSAEQLQLLELVFRRTRYPDIHLRERLAALTLLPESRIQVWFQNRRAKSRRQSGKSFQPLARPEIILNHCAPGTETKCLKPQLPLEVDVNCLP
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)