Merck
WH0083594M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUDT12 antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZP761I172, Anti-nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 12
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG3κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NUDT12(83594)
Allgemeine Beschreibung
Nucleotides are involved in numerous biochemical reactions and pathways within the cell as substrates, cofactors, and effectors. Nudix hydrolases, such as NUDT12, regulate the concentrations of individual nucleotides and of nucleotide ratios in response to changing circumstances (Abdelraheim et al., 2003 [PubMed 12790796]).[supplied by OMIM
Immunogen
NUDT12 (AAH41099, 1 a.a. ~ 462 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSVKRSLKQEIVTQFHCSAAEGDIAKLTGILSHSPSLLNETSENGWTALMYAARNGHPEIVQFLLEKGCDRSIVNKSRQTALDIAVFWGYKHIANLLATAKGGKKPWFLTNEVEECENYFSKTLLDRKSEKRNNSDWLLAKESHPATVFILFSDLNPLVTLGGNKESFQQPEVRLCQLNYTDIKDYLAQPEKITLIFLGVELEIKDKLLNYAGEVPREEEDGLVAWFALGIDPIAAEEFKQRHENCYFLHPPMPALLQLKEKEAGVVAQARSVLAWHSRYKFCPTCGNATKIEEGGYKRLCLKEDCPSLNGVHNTSYPRVDPVVIMQVIHPDGTKCLLGRQKRFPPGMFTCLAGFIEPGETIEDAVRREVEEESGVKVGHVQYVACQPWPMPSSLMIGCLALAVSTEIKVDKNEIEDARWFTREQVLDVLTKGKQQAFFVPPSRAIAHQLIKHWIRINPNL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)