Merck
WH0057492M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARID1B antibody produced in mouse
clone 2D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-6A35, Anti-AT rich interactive domain 1B (SWI1-like), Anti-BAF250b, Anti-DAN15, Anti-ELD/OSA1, Anti-KIAA1235, Anti-p250R
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARID1B(57492)
Allgemeine Beschreibung
AT-rich interaction domain 1B (ARID1B) is a member of SWItch/sucrose nonfermentable (SWI/SNF) chromatin remodelling complex. ARID1B gene is located on human chromosome 6q25.3.
Immunogen
ARID1B (NP_059989, 1364 a.a. ~ 1460 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PPAKRHEGDMYNMQYSSQQQEMYNQYGGSYSGPDRRPIQGQYPYPYSRERMQGPGQIQTHGIPPQMMGGPLQSSSSEGPQQNMWAARNDMPYPYQNR
Biochem./physiol. Wirkung
AT-rich interaction domain 1B (ARID1B) is involved in the regulation of transcription and multiple downstream cellular processes. ARID1B acts as a coactivator of cell cycle genes. ARID1B acts as tumor suppressor in pancreatic cancer cell line. Mutations in ARID1B might be associated with Coffin-Siris syndrome (CSS).
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A novel microduplication of ARID1B: Clinical, genetic, and proteomic findings
Seabra C, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A, 173(9), 2478-2484 (2017)
Corpus callosum abnormalities, intellectual disability, speech impairment, and autism in patients with haploinsufficiency of ARID1B
Halgren, et al.
Clinical Genetics, 82(3), 248-255 (2012)
Mutations in SWI/SNF chromatin remodeling complex gene ARID1B cause Coffin-Siris syndrome
Santen G,et al.
Nature Genetics, 44(4), 379-379 (2012)
ARID1B, a member of the human SWI/SNF chromatin remodeling complex, exhibits tumour-suppressor activities in pancreatic cancer cell lines
Khurshee et al.
British Journal of Cancer, 108(10), 2056-2056 (2013)
Dynamics of expression of ARID1A and ARID1B subunits in mouse embryos and in cells during the cell cycle
Flores-A, et al.
Cell and Tissue Research, 345(1), 137-148 (2011)