WH0055907M1
Monoclonal Anti-CMAS antibody produced in mouse
clone 5A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-cytidine monophosphate N-acetylneuraminic acid synthetase
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5A2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CMAS(55907)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
EGYDSVFSVVRRHQFRWSEIQKGVREVTEPLNLNPAKRPRRQDWDGELYENGSFYFAKRHLIEMGYLQGGKMAYYEMRAEHSVDIDVDIDWPIAEQRVLR
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.