Merck
WH0051582M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AZIN1 antibody produced in mouse
clone 8B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MGC3832, Anti-MGC691, Anti-OAZI, Anti-OAZIN, Anti-ODC1L, Anti-antizyme inhibitor 1
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8B9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AZIN1(51582)
Allgemeine Beschreibung
Ornithine decarboxylase (ODC) catalyzes the conversion of ornithine to putrescine in the first and apparently rate-limiting step in polyamine biosynthesis. Ornithine decarboxylase antizymes play a role in the regulation of polyamine synthesis by binding to and inhibiting ornithine decarboxylase. The protein encoded by this gene is highly similar to ODC. It binds to ODC antizyme and stabilizes ODC, thus inhibiting antizyme-mediated ODC degradation. Two alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
AZIN1 (NP_056962, 339 a.a. ~ 447 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HKKYKEDEPLFTSSLWGPSCDELDQIVESCLLPELNVGDWLIFDNMGADSFHEPSAFNDFQRPAIYYMMSFSDWYEMQDAGITSDSMMKNFFFVPSCIQLSQEDSFSAE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Helen Louise Lightfoot et al.
eLife, 7 (2018-08-01)
G-quadruplexes are naturally-occurring structures found in RNAs and DNAs. Regular RNA G-quadruplexes are highly stable due to stacked planar arrangements connected by short loops. However, reports of irregular quadruplex structures are increasing and recent genome-wide studies suggest that they influence