Merck
WH0025819M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CCRN4L antibody produced in mouse
clone 3E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CCR4 carbon catabolite repression 4-like (S. cerevisiae), Anti-CCR4L, Anti-MGC4120817, Anti-MGC78549, Anti-NOC
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCRN4L(25819)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is highly similar to Nocturnin, a gene identified as a circadian clock regulated gene in Xenopus laevis. This protein and Nocturnin protein share similarity with the C-terminal domain of a yeast transcription factor, carbon catabolite repression 4 (CCR4). The mRNA abundance of a similar gene in mouse has been shown to exhibit circadian rhythmicity, which suggests a role for this protein in clock function or as a circadian clock effector. (provided by RefSeq)
Immunogen
CCRN4L (NP_036250, 64 a.a. ~ 152 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VCSMGTGTSRLYSALAKTLNSSAASQHPEYLVSPDPEHLEPIDPKELLEECRAVLHTRPPRFQRDFVDLRTDCPSTHPPIRVMQWNILA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)