Merck
WH0011046M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC35D2 antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HFRC1, Anti-MGC117215, Anti-SQV7L, Anti-UGTrel8, Anti-hfrc, Anti-solute carrier family 35, member D2
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aλ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC35D2(11046)
Allgemeine Beschreibung
Nucleotide sugars, which are synthesized in the cytosol or the nucleus, are high-energy donor substrates for glycosyltransferases located in the lumen of the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Translocation of nucleotide sugars from the cytosol into the lumen compartment is mediated by specific nucleotide sugar transporters, such as SLC35D2 (Suda et al., 2004 [PubMed 15082721]).[supplied by OMIM
Immunogen
SLC35D2 (NP_008932, 74 a.a. ~ 131 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VSKLNKIIHFPDFDKKIPVKLFPLPLLYVGNHISGLSSTSKLSLPMFTVLRKFTIPLT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)